Tlačiť
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 314.04 EUR
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₄
Mw: 221.209 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03081976
Číslo CAS: 543695-30-3