Tlačiť
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470295-25G OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA 1591.66 EUR
APOSOR470295-25G APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
Mw: 230.262 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11857953
Číslo CAS: 865998-45-4