Tlačiť
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470197-1G OR470197-5G
APOSOR470197-1GEA 453.67 EUR
APOSOR470197-1G APOSOR470197-5G
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Mw: 169.183 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863386
Číslo CAS: 98298-49-8