Tlačiť
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 523.13 EUR
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Vzorec: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
Mw: 322.83 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18651695
Číslo CAS: 807316-60-5