Tlačiť
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470171-1G OR470171-5G
APOSOR470171-1GEA 226.72 EUR
APOSOR470171-1G APOSOR470171-5G
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O₂
Mw: 217.224 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18651685
Číslo CAS: 1272756-25-8