Tlačiť
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 813.14 EUR
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NOS
Mw: 179.239 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18071041
Číslo CAS: 43111-34-8