Tlačiť
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 142 EUR
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Vzorec: C₇H₁₆O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060887
Číslo CAS: 594-83-2
OSN: 1987
ADR: 3,III