Tlačiť
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 674.14 EUR
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₃
Mw: 262.304 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18070986
Číslo CAS: 919085-52-2