Tlačiť
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyrazin-2-amine
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 233.13 EUR
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃Si
Mw: 270.201 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16660032
Číslo CAS: 875781-41-2