Tlačiť
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 291.61 EUR
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃S
Mw: 212.265 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16883062
Číslo CAS: 18333-20-5