Tlačiť
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470091-1G OR470091-5G
APOSOR470091-1GEA 569.6 EUR
APOSOR470091-1G APOSOR470091-5G
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₂₀H₂₈N₂O₆
Mw: 392.446 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16495881
Číslo CAS: 392331-67-8