Tlačiť
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470074-1G OR470074-5G OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA 528.74 EUR
APOSOR470074-1G APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₂
Mw: 235.282 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12869794
Číslo CAS: 835879-06-6