Tlačiť
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470073-1G OR470073-5G OR470073-250MG
APOSOR470073-1GEA 569.6 EUR
APOSOR470073-1G APOSOR470073-5G APOSOR470073-250MG
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Mw: 254.713 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13191626
Číslo CAS: 1092770-25-6