Tlačiť
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470064-1G OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA 291.61 EUR
APOSOR470064-1G APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅BrN₂O₂
Mw: 299.164 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11110915
Číslo CAS: 1131622-55-3