Tlačiť
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470055-1G OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA 290.41 EUR
APOSOR470055-1G APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
Mw: 202.294 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12828716
Číslo CAS: 871235-24-4