Tlačiť
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR470013-1G OR470013-5G
APOSOR470013-1GEA 314.48 EUR
APOSOR470013-1G APOSOR470013-5G
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Vzorec: C₅H₅BrO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052345
Číslo CAS: 61934-55-2
OSN: 1760
ADR: 8,III