Tlačiť
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470002-1G OR470002-250MG
APOSOR470002-1GEA 686.16 EUR
APOSOR470002-1G APOSOR470002-250MG
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₄O
Mw: 295.135 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09998891
Číslo CAS: 950845-96-2