Tlačiť
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technická kvalita
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46772-1G OR46772-250MG
APOSOR46772-1GEA 530.69 EUR
APOSOR46772-1G APOSOR46772-250MG
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technická kvalita
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24689027
Číslo CAS: 14845-46-6
OSN: 1993
ADR: 3,III