Tlačiť
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46766-1G OR46766-250MG
APOSOR46766-1GEA 746.89 EUR
APOSOR46766-1G APOSOR46766-250MG
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Vzorec: C₈H₇BrN₂·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24570261
Číslo CAS: 28493-02-9