Tlačiť
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 83.03 EUR
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Vzorec: C₇H₇BrS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16618635
Číslo CAS: 29481-32-1