Tlačiť
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46616-1G OR46616-250MG OR46616-5G
APOSOR46616-1GEA 106.3 EUR
APOSOR46616-1G APOSOR46616-250MG APOSOR46616-5G
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅BrClNO₂S
Mw: 270.531 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390303
Číslo CAS: 1261499-12-0