Tlačiť
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46588-5G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 93.06 EUR
APOSOR46588-5G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Mw: 235.098 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14155650
Číslo CAS: 170355-38-1