Tlačiť
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46556-1G OR46556-250MG OR46556-5G
APOSOR46556-1GEA 31.52 EUR
APOSOR46556-1G APOSOR46556-250MG APOSOR46556-5G
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09745850
Číslo CAS: 199786-58-8