Tlačiť
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)nitrobenzene
OR46553-1G OR46553-250MG OR46553-5G
APOSOR46553-1GEA 370.92 EUR
APOSOR46553-1G APOSOR46553-250MG APOSOR46553-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
Mw: 294.928 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040230
Číslo CAS: 139194-80-2
OSN: 3261
ADR: 8 II