Tlačiť
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-cyano-6-nitroaniline, 2-Amino-3-bromo-5-cyanonitrobenzene
OR46543-1G OR46543-5G OR46543-10G
APOSOR46543-1GEA 71.4 EUR
APOSOR46543-1G APOSOR46543-5G APOSOR46543-10G
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22383659
Číslo CAS: 1239720-33-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III