Tlačiť
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-6-cyano-1H-benzimidazole, 4-Bromo-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 124.57 EUR
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄BrN₃
Mw: 222.041 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22558167
Číslo CAS: 1360921-11-4