Tlačiť
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 165.83 EUR
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Teplota tavenia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09745849
Číslo CAS: 188813-08-3