Tlačiť
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 202.68 EUR
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391656
Číslo CAS: 1261438-69-0