Tlačiť
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-chloro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-amino-2-chloropyridine-4-carboxylate
OR46528-1G OR46528-5G
APOSOR46528-1GEA 66.49 EUR
APOSOR46528-1G APOSOR46528-5G
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Mw: 186.596 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848213
Číslo CAS: 1073182-59-8