Tlačiť
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-bromo-3-chloropicolinate
OR46525-1G OR46525-250MG OR46525-5G OR46525-25G
APOSOR46525-1GEA 24.91 EUR
APOSOR46525-1G APOSOR46525-250MG APOSOR46525-5G APOSOR46525-25G
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Mw: 250.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698107
Číslo CAS: 1214336-41-0