Tlačiť
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-sulphonyl chloride, Benzyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate
OR4649-1G OR4649-500MG
APOSOR4649-1GEA 112.96 EUR
APOSOR4649-1G APOSOR4649-500MG
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, Technical Grade
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNO₄S
Mw: 317.788 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664659
Číslo CAS: 287953-54-2
OSN: 1759
ADR: 8 III