Tlačiť
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Carboxy-1,3-dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4637-1G OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA 290.41 EUR
APOSOR4637-1G APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O₃
Mw: 221.213 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00206670
Číslo CAS: 439109-76-9