Tlačiť
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46261-1G OR46261-250MG
APOSOR46261-1GEA 655.72 EUR
APOSOR46261-1G APOSOR46261-250MG
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, Technical Grade
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃ClO₄S
Mw: 288.747 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32219476
Číslo CAS: 2407349-26-0
OSN: 3261
ADR: 8 III