Tlačiť
3-Bromo-5-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 456.48 EUR
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743665
Číslo CAS: 31948-87-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III