Tlačiť
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl 3-(chlorosulphonyl)azetidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(chlorosulphonyl)azetidine
OR46226-1G OR46226-250MG
APOSOR46226-1GEA 646.51 EUR
APOSOR46226-1G APOSOR46226-250MG
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Vzorec: C₈H₁₄ClNO₄S
Mw: 255.719 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11040529
Číslo CAS: 1310732-18-3
OSN: 1759
ADR: 8 III