Tlačiť
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 729.82 EUR
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.157 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01067661
Číslo CAS: 3775-05-1