Tlačiť
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-azabenzimidazole
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 655.72 EUR
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Mw: 198.02 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11501213
Číslo CAS: 1086398-12-0