Tlačiť
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, 5-Bromo-4-azabenzimidazole, 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 126.18 EUR
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Mw: 198.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11227145
Číslo CAS: 28279-52-9