Tlačiť
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Carboxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR46085-1G OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA 307.23 EUR
APOSOR46085-1G APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O₂
Mw: 252.268 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00218479
Číslo CAS: 92437-43-9