Tlačiť
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 239.07 EUR
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₁₃BrINO₂
Teplota tavenia: 127…132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23704427
Číslo CAS: 221876-99-9