Tlačiť
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromophenylene-1,3-diamine, 1-Bromo-3,5-diaminobenzene
OR46062-1G OR46062-250MG OR46062-5G
APOSOR46062-1GEA 104.69 EUR
APOSOR46062-1G APOSOR46062-250MG APOSOR46062-5G
5-Bromobenzene-1,3-diamine
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Teplota tavenia: 92 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09036306
Číslo CAS: 33786-90-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III