Tlačiť
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 24.95 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 128 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00462820
Číslo CAS: 55215-57-1