Tlačiť
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(5-Bromopyridin-2-yl)cyclopropylamine, 5-Bromo-2-(cyclopropylamino)pyridine
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 159.02 EUR
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₉BrN₂
Mw: 213.074 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08706291
Číslo CAS: 885266-96-6