Tlačiť
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46022-1G OR46022-5G
APOSOR46022-1GEA 26.55 EUR
APOSOR46022-1G APOSOR46022-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12828440
Číslo CAS: 73289-85-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III