Tlačiť
1-Bromo-2-iodoethane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 209.79 EUR
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Vzorec: C₂H₄BrI
Teplota varu: 163 °C
Teplota tavenia: 28…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041542
Číslo CAS: 590-16-9