Tlačiť
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 1095.47 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₆Cl₉N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023177
Číslo CAS: 6542-67-2