Tlačiť
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452224-1G OR452224-500MG
APOSOR452224-1GEA 596.03 EUR
APOSOR452224-1G APOSOR452224-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO
Mw: 233.693 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11191890
Číslo CAS: 792158-57-7