Tlačiť
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR452197-1G OR452197-250MG OR452197-500MG
APOSOR452197-1GEA 746.89 EUR
APOSOR452197-1G APOSOR452197-250MG APOSOR452197-500MG
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
Mw: 188.267 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22397599
Číslo CAS: 1194975-22-8