Tlačiť
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452190-1G OR452190-250MG OR452190-500MG
APOSOR452190-1GEA 1193.74 EUR
APOSOR452190-1G APOSOR452190-250MG APOSOR452190-500MG
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₈N₂·2ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31560222
Číslo CAS: 847696-16-6