Tlačiť
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 894.05 EUR
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂BrNO
Mw: 230.102 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10034636
Číslo CAS: 254427-26-4